Principaux documents
675172
Sigma-Aldrich
Nickeloxid auf Silicagel
60 wt. % (NiO)
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pertinence de la réaction
core: nickel
reagent type: catalyst
Concentration
60 wt. % (NiO)
Chaîne SMILES 
O=[Ni]
InChI
1S/Ni.O
Clé InChI
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Carc. 1A Inhalation - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges