Key Documents
673137
Sigma-Aldrich
Naphthalene-2-carbonitrile
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H7N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
66-70 °C
Chaîne SMILES 
N#Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H7N/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H
Clé InChI
AZKDTTQQTKDXLH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges