Principaux documents
672459
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrrole
95%
Synonyme(s) :
cataCXium® POMeCy
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H32NOP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
369.48
Beilstein:
9656639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
95%
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1-n2cccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C23H32NOP/c1-25-22-16-9-8-15-21(22)24-18-10-17-23(24)26(19-11-4-2-5-12-19)20-13-6-3-7-14-20/h8-10,15-20H,2-7,11-14H2,1H3
Clé InChI
JUZAKZRALSJLOV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Application
  • Used as ligand in arylation reaction with bromobenzene, and phosphorylation reactions with chlorophosphines
  • Cocatalyst in palladium-catalyzed Suzuki coupling reactions
Informations légales
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable