Documents
672017
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-phenyl-1H-pyrrole
95%
Synonyme(s) :
cataCXium® PCy
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H30NP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.45
Numéro Beilstein :
9649724
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Capacité de réaction
reaction type: Asymmetric synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Aminations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES 
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3cccn3-c4ccccc4
InChI
1S/C22H30NP/c1-4-11-19(12-5-1)23-18-10-17-22(23)24(20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1,4-5,10-12,17-18,20-21H,2-3,6-9,13-16H2
Clé InChI
RVFZOTGUPNHVRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
sold in collaboration with Solvias AG
Informations légales
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.