671800
Di(1-adamantyl)benzylphosphine
95%
Synonyme(s) :
cataCXium® ABn
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
reaction type: Asymmetric synthesis
Groupe fonctionnel
phosphine
Chaîne SMILES
C1[C@H]2C[C@H]3C[C@@H]1C[C@@](C2)(C3)P(Cc4ccccc4)[C@@]56C[C@@H]7C[C@@H](C[C@@H](C7)C5)C6
InChI
1S/C27H37P/c1-2-4-19(5-3-1)18-28(26-12-20-6-21(13-26)8-22(7-20)14-26)27-15-23-9-24(16-27)11-25(10-23)17-27/h1-5,20-25H,6-18H2/t20-,21+,22-,23-,24+,25-,26-,27-
Clé InChI
ANIAFEJRWQDKDV-ANIFQACUSA-N
Description générale
Application
- Sonogashira coupling reaction
- Ruthenium-catalyzed amination of secondary alcohols. with ammonia
- Rhodium-catalyzed regioselective hydroformylation of alkenes
- Reductive carbonylation
- Suzuki coupling reaction
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.