Principaux documents
669679
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-5-nitronicotinic acid
97%
Synonyme(s) :
6-Hydroxy-5-nitropyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H4N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.11
Beilstein:
177986
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
OC(=O)c1cnc(O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O5/c9-5-4(8(12)13)1-3(2-7-5)6(10)11/h1-2H,(H,7,9)(H,10,11)
Clé InChI
VJMXJGVEVASJOD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable