Principaux documents
666130
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H19NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
115-119 °C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H](N)CO
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11(13)8-14/h4-7,11,14H,8,13H2,1-3H3/t11-/m1/s1
Clé InChI
TXUFIGBVDCUITR-LLVKDONJSA-N
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves