MAB3516
Anti-Heat Shock Protein 70 Antibody, clone W27
clone W27, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
HSP70
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
W27, monoclonal
Espèces réactives
bovine, human, monkey
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA4(3308)
Spécificité
POSITIVE CONTROL:
HeLa cells, BT474 cells or breast carcinoma.
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (frozen and formalin/paraffin): 2-4 μg/mL for 2 hours at room temperature. Staining of formalin fixed tissue sections requires boiling the tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Immunoprecpitation: 2 μg/mg protein lysate (use Protein G)
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Remarque sur l'analyse
POSITIVE CONTROL: BT474, MAD109, RenCa, SK-NEP-1, U937 cells or breast carcinoma.
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable