Documents
665673
Sigma-Aldrich
2-Bromo-6-methylbenzoic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
H3CC6H3(Br)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
108-112 °C
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(Br)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-5-3-2-4-6(9)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
ICXBPDJQFPIBSS-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves