Documents
661112
Sigma-Aldrich
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3BrF3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
44-46 °C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrF3N/c7-5-1-4(2-11-3-5)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Application
Prepared from iodobromopyridine by iodide displacement with in situ generated (trifluoromethyl)copper.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
European Journal of Organic Chemistry, 327-327 (2002)