Principaux documents
652164
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-3-methoxyphenylboronic acid
≥95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7BF2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Essai
≥95%
Pf
104-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(F)c(B(O)O)c1F
InChI
1S/C7H7BF2O3/c1-13-5-3-2-4(9)6(7(5)10)8(11)12/h2-3,11-12H,1H3
Clé InChI
WSRQWTCBDHWVGY-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable