Principaux documents
A62809
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-methylbenzoic acid
99%
Synonyme(s) :
3-Amino-p-toluic acid
50 G
126,00 €
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 G
126,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Beilstein:
2082449
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder, crystals or chunks
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white to purple
Pf
164-168 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1N)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-2-3-6(8(10)11)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XKFIFYROMAAUDL-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Weixiang Liu et al.
Carbohydrate polymers, 160, 97-105 (2017-01-25)
A novel type of O-carboxymethyl chitosan Schiff bases (O-CSPX) was synthesized via a condensation reaction. After the coordination reaction of cupric ions, Cu(II) complexes (O-CSPX-Cu) were achieved. The theoretical structure of O-CSPX-Cu calculated by Gaussian 09 reveals that the copper