Key Documents
650811
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-piperidone
97%
Synonyme(s) :
tert-Butyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
35-40 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C10H17NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
RIFXIGDBUBXKEI-UHFFFAOYSA-N
Application
N-Boc-3-piperidinone is useful in stereocontrolled synthesis of chiral compounds.
Attention
Handle under glove bag/N2.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable