Documents
646164
Sigma-Aldrich
1-(4-Fluorobenzyl)piperazine
97%
Synonyme(s) :
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]piperazine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H15FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Fc1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-10(2-4-11)9-14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-9H2
Clé InChI
OOSZCNKVJAVHJI-UHFFFAOYSA-N
Application
Precursor involved in the synthesis of a variety of biologically active molecules including:
  • Chemokine antagonists
  • Pyrido[1,2-a]benzimidazoles with cytotoxic and antiplasmodial activity
  • Pyrimidine derivatives as cholinesterase and Aβ-aggregation inhibitors
  • Chlorokojic acid derivatives with antibacterial and antiviral activities
  • EGFR and Aurora A kinase inhibitors
  • Neurokinin-2 receptor antagonists
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves