Principaux documents
645168
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) chloride
powder, ≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Synonyme(s) :
Tungsten hexachloride
5 G
203,00 €
25 G
1 020,00 €
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
203,00 €
25 G
1 020,00 €
About This Item
Formule linéaire :
WCl6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
396.56
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
203,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for analytical purposes
Pression de vapeur
43 mmHg ( 215 °C)
Essai
≥99.99% trace metals basis (purity excludes molybdenum)
Forme
powder
Impuretés
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
pb
347 °C (lit.)
Pf
275 °C (lit.)
Densité
3.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.W/h6*1H;/q;;;;;;+6/p-6
Clé InChI
KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
À utiliser avec
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Chongshen Guo et al.
Biomaterials, 52, 407-416 (2015-03-31)
Photothermal ablation (PTA) therapy has been viewed as an invasive option for cancer therapy with minimal deconstruction of healthy tissues. In this study, a potent candidate of (NH4)xWO3 nanocube was developed for PTA treatment of metastatic breast cancer in the
Tobias Fält et al.
Journal of computer assisted tomography, 39(6), 975-980 (2015-08-22)
The aim of this study was to determine the potential of different high-Z elements to act as contrast media (CMs) alongside iodine (I) in dual-CM, dual-energy (DE) computed tomography examinations. Gadolinium (Gd), tantalum (Ta), wolfram (W), gold (Au), and bismuth