Principaux documents
383198
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) dichloride dioxide
99%
Synonyme(s) :
Tungsten(VI) oxychloride, Wolfram(VI) dichloride dioxide
10 G
218,00 €
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
218,00 €
About This Item
Formule linéaire :
WCl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.74
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
218,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Cl[W](Cl)(=O)=O
InChI
1S/2ClH.2O.W/h2*1H;;;/q;;;;+2/p-2
Clé InChI
RJNBTFHJYBHWCU-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable