Principaux documents
204781
Sigma-Aldrich
Tungsten(VI) oxide
powder, 99.995% trace metals basis
Synonyme(s) :
Tungstic anhydride
10 G
156,00 €
50 G
484,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
156,00 €
50 G
484,00 €
About This Item
Formule linéaire :
WO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
eCl@ss :
38180904
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.995% trace metals basis
Forme
powder
Densité
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[W](=O)=O
InChI
1S/3O.W
Clé InChI
ZNOKGRXACCSDPY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
95410232785550086
assay
99.995% trace metals basis
assay
99.9%
assay
≥99% trace metals basis
assay
-
density
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Description générale
Tungsten(VI) oxide is an n-type oxygen deficient semiconducting metal oxide widely used to fabricate gas sensing devices.
It can also be used to prepare double perovskite materials for variousapplications.
Application
  • Coordination complexes of the tungsten (VI) oxide fluorides WOF4 and WO2F2 with neutral oxygen-and nitrogen-donor ligands: This study explores the coordination chemistry of tungsten(VI) oxide fluorides, which could be significant for researchers interested in the reactivity and applications of tungsten complexes (Levason et al., 2016).
  • Aerosol-assisted chemical vapor deposition of tungsten oxide films and nanorods from oxo tungsten (VI) fluoroalkoxide precursors: The study explores the deposition processes for creating tungsten oxide films and nanorods, relevant for applications in electronics and nanotechnology (Kim et al., 2015).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Franco Dinelli et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-17)
In this paper, we present a study of tungsten disulfide (WS2) two-dimensional (2D) crystals, grown on epitaxial Graphene. In particular, we have employed scanning electron microscopy (SEM) and µRaman spectroscopy combined with multifunctional scanning probe microscopy (SPM), operating in peak
Articles
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Questions
  1. Guten Tag, ich möchte gerne wissen, wie groß die Pulver sind?
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined.