472956
Tungsten hexacarbonyl
99.99% trace metals basis (excluding Mo), purified by sublimation
Synonyme(s) :
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl, Tungsten hexacarbonyl
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
12.1 (vs air)
Pression de vapeur
1.2 mmHg ( 67 °C)
Pureté
99.99% trace metals basis (excluding Mo)
Forme
solid
Produit purifié par
sublimation
Pertinence de la réaction
core: tungsten
reagent type: catalyst
Pf
150 °C (lit.)
Densité
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Clé InChI
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.