Principaux documents
642967
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methoxypyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5260 (lit.)
pb
181-182 °C (lit.)
Densité
1.193 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C6H6ClNO/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
Clé InChI
NPYYXUYLIHZYOU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of biaryls via palladium-catalyzed Hiyama cross-coupling with aryltrifluorosilanes
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53.3 °C - closed cup