Principaux documents
162299
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-fluorobenzene
99%
25 G
86,80 €
86,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
86,80 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4F
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
86,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
126-128 °C (lit.)
Densité
1.219 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
fluoro
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C6H4ClF/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Clé InChI
VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Reaction of 1-chloro-3-fluorobenzene radical cation with NH3 has been investigated by FT-ICR spectrometry[1]. It reacts with n-butyllithium to yield bicycloadducts via trapping of intermediate benzynes[2].
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Reactions of dihalobenzene radical cations with ammonia in the gas phase. Reactivity pattern for nucleophilic aromatic substitution.
Tholmann D and Gruetzmacher HF.
Journal of the American Chemical Society, 113(9), 3281-3287 (1991)
Antonio Ramírez et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(45), 14700-14701 (2004-11-13)
The key elimination step for the formation of 3-chloro- and 3-fluorobenzyne from 2-chloro-6-fluorophenyllithium displays a pronounced solvent-dependent regioselectivity. 6Li and 13C NMR spectroscopic studies on 2-chloro-6-fluorophenyllithium reveal a single monomeric aryllithium, suggested by DFT computational studies to be a trisolvate.
Oriol Planas et al.
Science (New York, N.Y.), 367(6475), 313-317 (2020-01-18)
Bismuth catalysis has traditionally relied on the Lewis acidic properties of the element in a fixed oxidation state. In this paper, we report a series of bismuth complexes that can undergo oxidative addition, reductive elimination, and transmetallation in a manner