F15250
2-Fluoropyridine
98%
Synonyme(s) :
2-Pyridyl fluoride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.466 (lit.)
Point d'ébullition
126 °C/753 mmHg (lit.)
Densité
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1ccccn1
InChI
1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Clé InChI
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
75.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
24 °C - closed cup