Principaux documents
666408
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1H-imidazole
97%
250 MG
71,40 €
1 G
186,00 €
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
71,40 €
1 G
186,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H3ClN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
71,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
165-170 °C
Groupe fonctionnel
chloro
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Clc1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3ClN2/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
Clé InChI
OCVXSFKKWXMYPF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable