Principaux documents
639192
Sigma-Aldrich
(3,3-Dimethyl-1-butynyl)boronic acid diisopropyl ester
97%
Synonyme(s) :
(2-tert-Butyl-1-ethynyl)diisopropoxyborane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H23BO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4160 (lit.)
pb
193-194 °C (lit.)
Densité
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)OB(OC(C)C)C#CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23BO2/c1-10(2)14-13(15-11(3)4)9-8-12(5,6)7/h10-11H,1-7H3
Clé InChI
FLHZJMZNIOCRSX-UHFFFAOYSA-N
Application
Substrate that participates in a Dotz annulation process leading to a substituted arylboronate capable of further synthetic elaboration as for example, a Suzuki-Miyarura biaryl cross-coupling.[1]
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43.3 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
M W Davies et al.
The Journal of organic chemistry, 66(10), 3525-3532 (2001-05-12)
This paper describes the synthesis and reactivity of a novel class of quinone boronic esters. These compounds are prepared utilizing a highly regioselective Dötz annulation of Fischer carbene complexes with alkynylboronates. All substrates studied to date provided a single regioisomeric