130249
2-Nitrophenylacetic acid
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
solid
Pf
137-140 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c10-8(11)5-6-3-1-2-4-7(6)9(12)13/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
WMUZDBZPDLHUMW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable