Documents
636584
Sigma-Aldrich
2,4-Dichloropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3Cl2N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.99
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Point d'ébullition
189-190 °C (lit.)
76-78 °C/23 mmHg (lit.)
Chaîne SMILES 
Clc1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C5H3Cl2N/c6-4-1-2-8-5(7)3-4/h1-3H
Clé InChI
TYPVHTOETJVYIV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup