Documents
634476
Sigma-Aldrich
Furan-3-ylethynyltrimethylsilane
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H12OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4910 (lit.)
Point d'ébullition
184-186 °C (lit.)
Densité
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#Cc1ccoc1
InChI
1S/C9H12OSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
Clé InChI
YTKPUDNQUBDSHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F
Point d'éclair (°C)
65 °C