Documents
308064
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsiloxy)furan
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H12O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.25
Numéro Beilstein :
1423066
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.436 (lit.)
Point d'ébullition
34-35 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.929 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)Oc1ccco1
InChI
1S/C7H12O2Si/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-7/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
ILBCDLOQMRDXLN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
64.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Carlos Silva López et al.
The Journal of organic chemistry, 70(9), 3654-3659 (2005-04-23)
[reaction: see text] A comprehensive scan of the transition state space for the reaction of 2-(trimethylsiloxy)furan and methacrolein (24 combinations) offered a satisfactory explanation of the high like diastereoselectivity obtained experimentally in the Mukaiyama vinylogous aldol reaction of these and