Principaux documents
632775
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]morpholine
97%
Synonyme(s) :
1-(Trimethylsilyl)-2-morpholino acetylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H17NOSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
pb
88-90 °C/9 mmHg (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)C#CN1CCOCC1
InChI
1S/C9H17NOSi/c1-12(2,3)9-6-10-4-7-11-8-5-10/h4-5,7-8H2,1-3H3
Clé InChI
IZXPPXICNCVEFE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter