Principaux documents
632031
Sigma-Aldrich
3-(Trimethylsilyloxy)-1-butyne
97%
Synonyme(s) :
2-(Trimethylsilyloxy)-3-butyne
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3SiOCH(CH3)C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
Pf
127-131 °C (lit.)
Densité
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(O[Si](C)(C)C)C#C
InChI
1S/C7H14OSi/c1-6-7(2)8-9(3,4)5/h1,7H,2-5H3
Clé InChI
RMKACVRKUKSWNQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
41.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5.5 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hirokazu Muraoka et al.
Cell reports, 27(1), 199-212 (2019-04-04)
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) metabolism plays a critical role in kidneys. We previously reported that decreased secretion of a NAD+ precursor, nicotinamide mononucleotide (NMN), from proximal tubules (PTs) can trigger diabetic albuminuria. In the present study, we investigated the role