570214
trans-2-Phenylvinylboronic acid pinacol ester
Synonyme(s) :
(E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-phenylvinyl)-1,3,2-dioxaborolane, (E)-4,4,5,5-Tetramethyl-2-styryl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-((E)-2-phenylethenyl)-1,3,2-dioxaborolane, trans-2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)styrene, trans-2-Styreneboronic acid pinacol ester
53,00 €
About This Item
53,00 €
Produits recommandés
Pf
27-33 °C (lit.)
Niveau de qualité
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
[H]\C(B1OC(C)(C)C(C)(C)O1)=C(\[H])c2ccccc2
InChI
1S/C14H19BO2/c1-13(2)14(3,4)17-15(16-13)11-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,1-4H3/b11-10+
Clé InChI
ARAINKADEARZLZ-ZHACJKMWSA-N
Catégories apparentées
Application
- Oxidative coupling reactions catalyzed by areneruthenium
- Cycloaddition reactions
- Preparation of allyl vinyl ethers via Cu-catalyzed coupling with alcohols
- Preparation of 5-vinyl-3-pyridinecarbonitriles as PKCθ inhibitors
- Diastereoselective addition to zincated hydrazones and stereospecific trapping of boron/zinc bimetallic intermediates by carbon electrophiles
- Regioselective and stereoselective Pd-catalyzed chelate-controlled intermolecular oxidative Heck reactions
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves