Principaux documents
631809
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6F2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
97%
Pf
73-77 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
ZYABCGOTMDPUDD-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable