Principaux documents
630918
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N-methylaniline
95%
1 G
96,10 €
5 G
355,00 €
96,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
96,10 €
5 G
355,00 €
About This Item
Formule linéaire :
BrC6H4NHCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.05
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
96,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.6070 (lit.)
pb
107-109 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.589 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
bromo
Chaîne SMILES 
CNc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2-Bromo-N-methylaniline can be synthesized via the reduction of 2-bromoformylanilide.[1]
Application
2-Bromo-N-methylaniline can be used to synthesize benzimidazole derivatives, via one pot N-arylation of amides/cyclic amides in the presence of copper iodide nanoparticles.[2] It can also be used in the synthesis of alkyltelluro-substituted aromatic amines, which can show radical trapping ability.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Poon F-J, et al.
Chemistry?A European Journal , 22(36), 12891-12903 (2016)
"Nanoparticle mediated organic synthesis (NAMO-synthesis): CuI-NP catalyzed ligand free amidation of aryl halides"
Kumar A and Bishnoi KA
Royal Society of Chemistry Advances, 4(78), 41631- 41635 (2014)
"Syntheses of 2-Unsubstituted 1H-1, 3-Benzazaphospholes from N-Formyl-2-bromoanilides"
Ghalib M, et al.
Heteroatom Chem., 4(78), 452-459 (2013)