223069
4-Fluoro-N-methylaniline
97%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.5320 (lit.)
Point d'ébullition
79 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.040 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H8FN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
Clé InChI
VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup