Principaux documents
615617
Sigma-Aldrich
Sebacic acid-C-d16
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Decanedioic acid-C-d16
About This Item
Formule linéaire :
HO2C(CD2)8CO2H
Poids moléculaire :
218.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
294.5 °C (lit.)
Pf
133-137 °C (lit.)
Changement de masse
M+16
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2
Clé InChI
CXMXRPHRNRROMY-SADLKCKLSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable