Principaux documents
609803
Sigma-Aldrich
Methanol-17O
20 atom % 17O
Synonyme(s) :
Methyl alcohol-17O
1 G
2 190,00 €
2 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
2 190,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH317OH
Poids moléculaire :
33.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
2 190,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
20 atom % 17O
Essai
99% (CP)
Poids mol.
32.25 by atom % calculation (20 atom % 17O)
pb
65.4 °C (lit.)
Densité
0.816 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[17OH]
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i2+1
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-VQEHIDDOSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup