244600
Cadmium selenide
-325 Mesh particle size, 99.99% trace metals basis, electronic grade
About This Item
Produits recommandés
Qualité
electronic grade
Pureté
99.99% trace metals basis
Forme
powder
Densité
5.81 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Se]=[Cd]
InChI
1S/Cd.Se
Clé InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Bone
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.