Principaux documents
609021
Sigma-Aldrich
L-Lysine-15N2 hydrochloride
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonyme(s) :
(S)-2,6-Diaminocaproic acid-15N2 hydrochloride, (S)-2,6-Diaminohexanoic acid-15N2 hydrochloride, 15N Labeled lysine hydrochloride
100 MG
600,00 €
600,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
600,00 €
About This Item
Formule linéaire :
H215N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
600,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
Technique(s)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
Pf
263-264 °C (dec.) (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Cl[H].[15NH2]CCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1/i7+1,8+1;
Clé InChI
BVHLGVCQOALMSV-XVXIHWTMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable