Principaux documents
608459
Sigma-Aldrich
Uracil-2-13C,15N2
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
500 MG
1 300,00 €
1 300,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
1 300,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H415N2O2
Poids moléculaire :
115.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
1 300,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
O=C1[15NH][13C](=O)[15NH]C=C1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1
Clé InChI
ISAKRJDGNUQOIC-VMGGCIAMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable