Documents
608009
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6,15N3
≥96 atom % 13C, ≥95 atom % 15N, 95% (CP)
Synonyme(s) :
L-Histidine-ul-13C,15N
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C6H915N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
≥96 atom % 13C
≥95 atom % 15N
Niveau de qualité
Pureté
95% (CP)
Forme
solid
Activité optique
[α]23/D -38.4°, c = 3 in H2O
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
282 °C (lit.)
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13CH]1[13CH2][15NH][13CH2][15NH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h4-5,8-9H,1-3,7H2,(H,10,11)/t4?,5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
Clé InChI
KGGHFQUWHIYZEJ-CUAXCGJMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable