607975
Selenourea-13C,15N1
98 atom % 14N, 99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 14N
Pf
213-215 °C (dec.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
N[13C]([15NH2])=[Se]
InChI
1S/CH4N2Se/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1,2+1
Clé InChI
IYKVLICPFCEZOF-ZDOIIHCHSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.