Principaux documents
607584
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC6H515NO2
Poids moléculaire :
137.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Pf
155-159 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(cc1O)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO2/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3,9-10H/i4+1,8+1
Clé InChI
NUWHYWYSMAPBHK-ARERNSRJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.