Principaux documents
607576
Sigma-Aldrich
3-Hydroxybenzo(nitrile-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonyme(s) :
3-Cyano-13C,15N-phenol
About This Item
Formule linéaire :
15N13C-C6H4OH
Poids moléculaire :
121.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
Oc1cccc(c1)[13C]#[15N]
InChI
1S/C7H5NO/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,9H/i5+1,8+1
Clé InChI
SGHBRHKBCLLVCI-LXCUQPLXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.