83845
N-(Cyanomethyl)acetamide
≥97.0% (elemental analysis)
Synonyme(s) :
2-(Acetamido)acetonitrile, AAN, Aceturic acid nitrile
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥97.0% (elemental analysis)
Forme
solid
Pf
73-80 °C
Chaîne SMILES
CC(=O)NCC#N
InChI
1S/C4H6N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h3H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
LHWCUMYXUCPQSZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable