Principaux documents
343781
Sigma-Aldrich
Maleic anhydride-d2
98 atom % D
Synonyme(s) :
2,5-Furandione-3,4-d2
1 G
369,00 €
5 G
1 000,00 €
369,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
369,00 €
5 G
1 000,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4D2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
369,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
powder
pb
200 °C (lit.)
Pf
51-56 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
[2H]C1=C([2H])C(=O)OC1=O
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H/i1D,2D
Clé InChI
FPYJFEHAWHCUMM-QDNHWIQGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges