605700
Palmitic acid-5,6,7,8-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Hexadecanoic-5,6,7,8-13C4 acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
61-64 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES
CCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i9+1,10+1,11+1,12+1
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-BMHINFNASA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable