Principaux documents
43256
Supelco
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonyme(s) :
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.39
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Pf
61-64 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
Clé InChI
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
402.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
206.00 °C - closed cup