Principaux documents
605557
Sigma-Aldrich
DL-Glyceraldehyde-1-13C solution
0.1 M in water, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
2,3-Dihydroxypropanal-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)13CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
91.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥99% (CP)
Concentration
0.1 M in water
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCC(O)[13CH]=O
InChI
1S/C3H6O3/c4-1-3(6)2-5/h1,3,5-6H,2H2/i1+1
Clé InChI
MNQZXJOMYWMBOU-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable