Documents
604240
Sigma-Aldrich
Tribromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
Br3C13CO2H
Poids moléculaire :
297.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
245 °C
Pf
128-132 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C2HBr3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
Clé InChI
QIONYIKHPASLHO-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable