Principaux documents
604259
Sigma-Aldrich
Bromodichloroacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule linéaire :
BrCl2C13CO2H
Poids moléculaire :
208.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
O[13C](=O)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)/i1+1
Clé InChI
XSWVFEQKZFUULO-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable