604224
Dibromoacetic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
solid
Point d'ébullition
128-130 °C/16 mmHg (lit.)
Pf
32-38 °C (lit.)
Densité
2.382 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES
O[13C](=O)C(Br)Br
InChI
1S/C2H2Br2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i2+1
Clé InChI
SIEILFNCEFEENQ-VQEHIDDOSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113.00 °C - closed cup